Principaux documents
PHL82568
Isorhamnetin 3-neohesperidoside
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
3,4′,5,7-Tetrahydroxy 3′-methoxyflavone 3-neohesperidoside, Calendoflavoside
10 MG
388,00 €
388,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
388,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C28H32O16
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
624.54
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
388,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
O1C(C(C(C(C1C)O)O)O)OC2C(OC(C(C2O)O)CO)OC3=C(Oc5c(c(cc(c5)O)O)C3=O)c4cc(c(cc4)O)OC
InChI
1S/C28H32O16/c1-9-18(33)21(36)23(38)27(40-9)44-26-22(37)19(34)16(8-29)42-28(26)43-25-20(35)17-13(32)6-11(30)7-15(17)41-24(25)10-3-4-12(31)14(5-10)39-2/h3-7,9,16,18-19,21-23,26-34,36-38H,8H2,1-2H3
Clé InChI
QHLKSZBFIJJREC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable