Principaux documents
PE1621
Supelco
Trihalomethanes DE-PT
Proficiency Testing Material
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
77101502
Conditionnement
ampule of 2 mL
Application(s)
environmental
Température de stockage
2-8°C
Autres remarques
Proficiency Testing Schedule (2018-2019)
Drinking Water
WS18-1January 17 - March 2, 2018
WS18-2March 28 - May 11, 2018
WS18-3July 11 - August 24, 2018
WS18-4September 26 - November 9, 2018
WS19-1January 16 - March 1, 2019
WS19-2March 27 - May 10, 2019
WS19-3 July 10 - August 23, 2019
WS19-4 September 25 - November 8, 2019
Quick-Turn Study - (non-scheduled proficiency test that is available at any time)
Analyte
Description
    Bromodichlormethane .4-20 μg/L
    Dibromochlormethane .4-20 μg/L
    Tribrommethane .4-20 μg/L
    Trichloromethane .4-20 μg/L
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :