P7184
Sigma Pseudo™ Corpse Scent
drowned victim scent
76,00 €
Tarif152,00 €Économiser 50 %Date d'expédition estimée le27 mars 2025
About This Item
76,00 €
Tarif152,00 €Économiser 50 %Date d'expédition estimée le27 mars 2025
Produits recommandés
Niveau de qualité
Format
neat
Catégories apparentées
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable