Principaux documents
NISTRM8187
Soy Protein Concentrate
NIST®SRM®
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Fabricant/nom de marque
NIST®
Conditionnement
pkg of (5x10g)
Application(s)
food and beverages
Format
mixture
Description générale
Autres remarques
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Daidzin (C21H20O9), Genistin (C15H10O5), Glycitin (C22H22O10), Total protein
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable