Documents
NIST656
Silicon nitride powders
NIST® SRM® 656, for quantitative analysis by powder diffraction
Synonyme(s) :
Silicon nitride
About This Item
Formule linéaire :
Si3N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 2 x 10 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Densité
3.44 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Chaîne SMILES 
N12[Si]34N5[Si]16N3[Si]25N46
InChI
1S/N4Si3/c1-5-2-6(1)3(5)7(1,2)4(5)6
Clé InChI
HQVNEWCFYHHQES-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)