NIST2635A
Carbon monoxide in nitrogen
NIST® SRM® 2635a, nominal 25 umol/mol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of cylinder
Fabricant/nom de marque
NIST®
Application(s)
air monitoring
environmental
Format
mixture
Description générale
SRM 2635A_cert
SRM 2635A_SDS
Autres remarques
Carbon Monoxide (CO)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)