Principaux documents
NIST1728
Tin alloy
NIST® SRM® 1728, Sn - 3 Cu - 0.5 Ag
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of disk
Fabricant/nom de marque
NIST®
Format
matrix material
Description générale
Autres remarques
Certified for the analytes listed below.
Silver (Ag), Copper (Cu), Arsenic (As), Cadmium (Cd), Iron (Fe), Mercury (Hg), Nickel (Ni), Lead (Pb), Sulfur (S)
Reference/Informational value is provided for the following analytes. Bismuth (Bi), Cobalt (Co), Chromium (Cr), Indium (In), Antimony (Sb), Tin (Sn), Aluminium (Al), Phosphorus (P), Silicon (Si), Zinc (Zn)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable