Principaux documents
NIST1689
Sulfur dioxide in nitrogen
NIST SRM 1689, nominal 5 umol/mol
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Forme
gas (compressed)
Conditionnement
pkg of cylinder
Fabricant/nom de marque
NIST®
Description générale
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Pictogrammes
Gas cylinder
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Press. Gas Liquefied gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable