NIST1634C
Trace elements in fuel oil
NIST® SRM® 1634c
Synonyme(s) :
Fuel oil no. 6
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 100 mL
Fabricant/nom de marque
NIST®
Application(s)
environmental
Format
matrix material
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Accompanied with certificate documenting NIST-certified mass fraction values for total elements in SRM1634C.
- The reference and information values of elements are reported as mass fraction.
- The certified values are metrological traceable to the SI unit of gram, expressed as milligrams per kilogram.
- The NIST certificate is provided with expiration certificate, use, storage, handling, and maintenance instructions.
Autres remarques
Cobalt (Co), Nickel (Ni), Vanadium (V)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Arsenic (As), Selenium (Se), Barium (Ba), Chlorine (Cl), Sodium (Na), Sulfur (S)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
141.8 °F
Point d'éclair (°C)
61 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)