Principaux documents
IRMM541
Oxide glass
IRMM®, certified reference material
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
certified reference material
Agence
IRMM®
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Forme physique
discs, 15 mm diameter
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
IRMM541
Informations légales
IRMM is a registered trademark of European Commission