Principaux documents
IRMM534C
Al alloy
IRMM®, certified reference material, 2.0% Sc, 1.0 mm wire
Synonyme(s) :
Aluminum alloy
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Qualité
certified reference material
Agence
IRMM®
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Chaîne SMILES 
[Al]
InChI
1S/Al
Clé InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
IRMM534C
Informations légales
IRMM is a registered trademark of European Commission