Principaux documents
IRMM313
Genomic DNA insert of Campylobacter coli (CNET068) and Campylobacter jejuni (CNET112)
IRMM®, certified reference material
Synonyme(s) :
Campylobacter coli and jejuni (CNET068 and CNET112) agarose plugs for PFGE
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Agence
IRMM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
genomic analysis
Format
matrix material
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Certified for the DNA fragment sizes.
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
IRMM313
Informations légales
IRMM is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable