Principaux documents
F8379
Sigma-Aldrich
Fast Red KL Salt
Synonyme(s) :
2-Carbamoyl-5-methoxybenzenediazonium chloride hemi(zinc chloride) salt
About This Item
Formule linéaire :
C8H8N3O2 · 1/2ZnCl4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.77
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Composition
Dye content, ~25%
Chaîne SMILES 
COc1ccc(C(N)=O)c(c1)[N]#N