ERMEB074B
Electrolytic copper (trace elements)
ERM®, certified reference material
Synonyme(s) :
Copper
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Agence
ERM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Résistivité
1.673 μΩ-cm, 20°C
Point d'ébullition
2567 °C (lit.)
Pf
1083.4 °C (lit.)
Densité
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
matrix material
Chaîne SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Clé InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
ERM-EB074B_cert
ERM-EB074_report
ERM-EB074_origin
Remarque sur l'analyse
ERMEB074B
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)