Principaux documents
ERMBF414C
Maize GMO Standard ERM-BF414
ERM®, certified reference material, 0.5% GA21, for the detection of GMO maize (GA21) with PCR
Synonyme(s) :
GMO Standard ERM-BF414, Maize GA21
1 G
94,20 €
94,20 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
94,20 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
94,20 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
for the detection of GMO maize (GA21) with PCR
Agence
ERM®
Composition
genetically modified GA21 maize, 0.5%
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Température de stockage
2-8°C
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
ERMBF414C
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable