Principaux documents
DLW354210
Sigma-Aldrich
Corning® Poly-D-Lysine 20 mg
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
synthetic
Essai
>98%
Forme
lyophilized (from aqueous solution)
Poids mol.
500-550 kDa
Conditionnement
pkg of 20 mg
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable