Principaux documents
CRMADKR
Acidity Standard
ASTM D 3242 (0.0021 mg KOH/g)
250 ML
364,00 €
364,00 €
Date d'expédition estimée le09 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 ML
364,00 €
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
364,00 €
Date d'expédition estimée le09 avril 2025
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Agence
according to ASTM® D3242
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Paragon Scientific Ltd
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
petroleum
Format
mixture
Description générale
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Fuels Testing Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM)
Informations légales
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
84.2 - 158.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
29 - 70 °C - closed cup