CRM10006L
Klebsiella aerogenes (formerly Enterobacter aerogenes) NCTC 10006 Lenticule® discs
30-120 CFU, suitable for microbiology, certified reference material, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
Enterobacter aerogenes NCTC 10006 Lenticule® discs, Microbiological standards, Certified reference material, K. aerogenes NCTC 10006 Lenticule® discs
87,20 €
About This Item
87,20 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Agence
ISO 17034
ISO/IEC 17025
Forme
disc (hydrosoluble)
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Conditionnement
package of 10 discs
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
sustainability
Greener Alternative Product
Application(s)
environmental
food and beverages
microbiology
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
−20°C
Adéquation
Enterobacter spp.
Klebsiella aerogenes
Klebsiella spp
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Ready-to-use at convenient CFU ranges
- No dilution required
- Quick rehydration in 10 minutes
- At least 16 months of shelf life in a standard -20 °C freezer
- Complete with a comprehensive certificate of analysis
- No maintenance of stock cultures
- No recovery time or pre-enrichment step necessary
- Robust, efficient, and reliable
- Easy-to-use
- Cost-effective
Autres remarques
- DSM 30053
- ATCC® 13048
- CECT 684
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Explorez nos matériaux de référence certifiés de microbiologie : les disques VITROIDS™ et LENTICULE® par Millipore®. Idéalement adaptés aux analyses des denrées alimentaires, des boissons et du cannabis. Commandez-les dès aujourd'hui !
Explore certified microbiological reference materials: VITROIDS™, LENTICULE® discs by Millipore®. Ideal for food, beverage, cannabis testing. Order today.