C3210
Calcium sulfate dihydrate
BioXtra, ≥98.0%
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioXtra
Pureté
≥98.0%
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: calcium
Impuretés
≤0.005% P
≤0.02% Insoluble matter
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.005%
Traces de cations
Al: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.02%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Chaîne SMILES
O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ca.H2O4S.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H2,1,2,3,4);2*1H2/q+2;;;/p-2
Clé InChI
PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable