BP034
Trihexyphenidyl hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(±)-α-Cyclohexyl-α-phenyl-1-piperidinepropanol hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
trihexyphenidyl hydrochloride
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.OC(CCN1CCCCC1)(C2CCCCC2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H31NO.ClH/c22-20(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)14-17-21-15-8-3-9-16-21;/h1,4-5,10-11,19,22H,2-3,6-9,12-17H2;1H
Clé InChI
QDWJJTJNXAKQKD-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CHRM1(1128)
Description générale
Application
Also used in monographs such as:
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable