Principaux documents
BM5
Viscosity Bath Media
Silicone Fluid 26 cSt at 25 °C for use 120 to 150 °C
5 L
309,00 €
309,00 €
Date d'expédition estimée le12 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 L
309,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
309,00 €
Date d'expédition estimée le12 mai 2025
Devis pour commande en gros
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Paragon Scientific Ltd
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
mixture
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable