Principaux documents
BCR706
Pig kidney (CTC free)
BCR®, certified reference material
5 G
195,00 €
195,00 €
Date d'expédition estimée le23 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
195,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
85151701
Nomenclature NACRES :
NA.24
195,00 €
Date d'expédition estimée le23 mai 2025
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Fabricant/nom de marque
JRC
Format
matrix material
Température de stockage
−20°C
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
BCR706
Autres remarques
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Antibiotics: Chlortetracycline
Matrix Group: Meat
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3