Principaux documents
BCR683
Beechwood (PCP and PAH)
BCR®, certified reference material
60 G
610,00 €
610,00 €
Date d'expédition estimée le24 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
60 G
610,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
610,00 €
Date d'expédition estimée le24 mai 2025
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Fabricant/nom de marque
JRC
Format
matrix material
Température de stockage
2-8°C
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
BCR683
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3