Documents
BCR674
Bovine eye (Clenbuterol positive)
BCR®, certified reference material
About This Item
Code UNSPSC :
85151701
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
food and beverages
Format
matrix material
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
BCR674
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)