Principaux documents
BCR612
Ground water (Br, high level)
BCR®, certified reference material
4 X 25 ML
246,00 €
246,00 €
Date d'expédition estimée le19 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
4 X 25 ML
246,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
246,00 €
Date d'expédition estimée le19 avril 2025
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
environmental
Format
matrix material
Conditionnement
4x25 ml
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
BCR612
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available