Principaux documents
BCR276
Zircaloy (C, N, O)
BCR®, certified reference material, cylinder (small, 0.2 g)
Synonyme(s) :
Zirconium tin alloy
20 G
329,00 €
329,00 €
Date d'expédition estimée le26 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
20 G
329,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
329,00 €
Date d'expédition estimée le26 mai 2025
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Forme
cylinder (small, 0.2 g)
Fabricant/nom de marque
JRC
Format
matrix material
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
BCR276
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3