Principaux documents
B7181
Sigma-Aldrich
N-(+)-Biotinyl-6-aminohexanoic acid
solid
Synonyme(s) :
(+)-Biotin-ε-aminocaproic acid, 6-((Biotinoyl)amino)hexanoic acid, Biotin-X, N-(+)-Biotinyl-6-aminocaproic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H27N3O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
357.47
Beilstein:
706392
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Forme
solid
Solubilité
DMF: soluble (pH>6)
Chaîne SMILES 
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCCCCC(O)=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C16H27N3O4S/c20-13(17-9-5-1-2-8-14(21)22)7-4-3-6-12-15-11(10-24-12)18-16(23)19-15/h11-12,15H,1-10H2,(H,17,20)(H,21,22)(H2,18,19,23)/t11-,12-,15-/m0/s1
Clé InChI
CMUGHZFPFWNUQT-HUBLWGQQSA-N
Application
Biotinylation reagent
Remplacé(e)(s) par