Merck
B2001
7-Benzyloxytryptamine
analytical standard
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H18N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.34
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
analytical standard
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
color
tan
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
NCCc1c[nH]c2c(OCc3ccccc3)cccc12
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.