Principaux documents
B0382
Supelco
Bamethane hemisulfate salt
analytical standard
Synonyme(s) :
α-(Butylamino)methyl-p-hydroxybenzyl alcohol
About This Item
Formule linéaire :
HOC6H4CH(OH)CH2NH(CH2)3CH3 · 1/2 H2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.32
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
Chaîne SMILES 
OS(O)(=O)=O.CCCCNCC(O)c1ccc(O)cc1.CCCCNCC(O)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/2C12H19NO2.H2O4S/c2*1-2-3-8-13-9-12(15)10-4-6-11(14)7-5-10;1-5(2,3)4/h2*4-7,12-15H,2-3,8-9H2,1H3;(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
PARMADWNFXEEFC-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable