ARK2183
Acide acétique
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Acide acétique glacial
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.07 (vs air)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
800 °F
Limite d'explosivité
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
Impuretés
Heavy metals, chlsoride, sulfate; tested
Indice de réfraction
n20/D 1.371 (lit.)
pb
117-118 °C (lit.)
Pf
16.2 °C (lit.)
Densité
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Adéquation
suitable for manufacturing use
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Clé InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
102.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
39 °C - closed cup