C0470000
Carbocisteine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
S-Carboxymethyl-L-cysteine, 3-carboxymethylthio-L-alanine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
carbocisteine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
N[C@@H](CSCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4S/c6-3(5(9)10)1-11-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
Clé InChI
GBFLZEXEOZUWRN-VKHMYHEASA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable