Principaux documents
96556
Supelco
Tin(IV) sulfate – sulfuric acid solution
reagent, for the determination of nitrate acc. to DIN 38405-D9-3, suspension
Synonyme(s) :
Stannic sulfate in sulfuric acid
About This Item
Formule linéaire :
Sn(SO4)2 · H2SO4
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Forme
suspension
Qualité
for the determination of nitrate acc. to DIN 38405-D9-3
Impuretés
0.22-0.26% Sn
~80% H2SO4
Densité
1.74 g/mL at 20 °C
Application(s)
general analytical
Chaîne SMILES 
[Sn+4].OS(O)(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/3H2O4S.Sn/c3*1-5(2,3)4;/h3*(H2,1,2,3,4);/q;;;+4/p-4
Clé InChI
RAZPXVHCSOQXHL-UHFFFAOYSA-J
Description générale
precipitation has to be agitated
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable