93909
1,3-Dimethylamylamine
analytical standard
Synonyme(s) :
1,3-Dimethylpentanamine, 1,3-Dimethylpentylamin, 4-Methyl-2-hexanamine, Methylhexanamine, NSC 1106
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.417-1.419
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
InChI
1S/C7H17N/c1-4-6(2)5-7(3)8/h6-7H,4-5,8H2,1-3H3
Clé InChI
YAHRDLICUYEDAU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
111.0 °F
Point d'éclair (°C)
43.9 °C
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?