93159
Multi Cation Standard 2 for IC
TraceCERT®, ≤0.1% in nitric acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Composition
Ba, 100 mg/L
Ca, 100 mg/L
K, 100 mg/L
Li, 100 mg/L
Mg, 100 mg/L
Mn, 100 mg/L
Na, 100 mg/L
NH4, 100 mg/L
Sr, 100 mg/L
Concentration
≤0.1% in nitric acid
Technique(s)
ion chromatography: suitable
Application(s)
environmental
food and beverages
Format
multi-component solution
Liaison
Visit the IC Portal to learn more
Remarque sur l'analyse
For the preparation of this CRM only materials of highest purity were used.
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?