Documents
92774
Sigma-Aldrich
Methyl 2-(trimethylsilyl)propionate
purum, ≥97.0% (GC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H16O2Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.29
Numéro Beilstein :
2350141
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Qualité
purum
Pureté
≥97.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.424
Point d'ébullition
155-157 °C
Chaîne SMILES 
COC(=O)C(C)[Si](C)(C)C
Autres remarques
Silane used for the introduction of the 1-(methoxycarbonyl)ethylidene moiety by Peterson olefination
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
M.J. Crimmin et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 541-541 (1985)
W. Oppolzer et al.
Tetrahedron, 39, 3695-3695 (1983)