Principaux documents
92650
Millipore
Strep B ChromoSelect Selective Supplement
suitable for microbiology
1 VIAL
31,00 €
5 VIALS
137,00 €
31,00 €
Check Cart for Availability
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 VIAL
31,00 €
5 VIALS
137,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41171614
Nomenclature NACRES :
NB.21
31,00 €
Check Cart for Availability
Demander des informations complémentaires
Stérilité
sterile
Niveau de qualité
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Streptococcus spp.
Application
An antibiotic supplement recommended for the selective isolation of Group B Streptococci from clinical samples.
Composants
Composition:
(per vial sufficient for 1000 ml medium)
Colistin 10mg
Nalidixic acid 10mg
Gentamicin 2mg
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable