Principaux documents
92301
Millipore
Polymyxine B sulfate salt
suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Polymyxin B sulfate salt, Listeria monocytogenes Selective Supplement I
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C55H96N16O13 · 2H2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1385.61
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106200
Nomenclature NACRES :
NA.85
Stérilité
sterile
Niveau de qualité
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
fungi
Application(s)
environmental
food and beverages
microbiology
Mode d’action
cell membrane | interferes
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Listeria spp.
Chaîne SMILES 
O=C(C(NC(C(CCN)NC(CCCCC(C)CC)=O)=O)C(C)O)NC(CCN)C(NC(CCNC(C(NC(C(NC(C(CCN)N1)=O)CCN)=O)C(O)C)=O)C(NC(CCN)C(NC(CC2=CC=CC=C2)C(NC(CC(C)C)C1=O)=O)=O)=O)=O.O=S(O)(O)=O
InChI
1S/C48H82N16O13.H2O4S/c1-27(2)24-37-47(76)59-32(11-19-52)41(70)56-31(10-18-51)43(72)61-35(14-22-65)39(68)54-21-13-34(45(74)57-33(12-20-53)44(73)64-38(48(77)63-37)25-28-6-4-3-5-7-28)60-42(71)30(9-17-50)58-46(75)36(15-23-66)62-40(69)29(8-16-49)55-26-67;1-5(2,3)4/h3-7,26-27,29-38,65-66H,8-25,49-53H2,1-2H3,(H,54,68)(H,55,67)(H,56,70)(H,57,74)(H,58,75)(H,59,76)(H,60,71)(H,61,72)(H,62,69)(H,63,77)(H,64,73);(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
HNDFYNOVSOOGDU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
A selective supplement recommended by ISO Committee for the isolation of Listeria species.
Chemical structure: peptide
Application
for the isolation of Listeria species
Actions biochimiques/physiologiques
Mode d'action : Le sulfate de polymyxine B se lie à la partie lipide A des lipopolysaccharides bactériens†, ce qui altère la membrane cytoplasmique en induisant la formation de pores suffisamment grands pour provoquer une fuite de nucléotides dans les parois bactériennes. Ceci modifie la perméabilité de la membrane cytoplasmique.
Spectre antimicrobien : Présente une action bactéricide vis-à-vis de la plupart des bacilles à Gram négatif††, notamment E. Coli et la plupart des champignons et des bactéries à Gram positif.
Composants
(per vial, sufficient for 500 ml medium)
Polymyxin B sulphate 38350 IU
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Ana M Sandri et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 68(3), 674-677 (2012-11-28)
To evaluate the pharmacokinetics of polymyxin B in patients on continuous venovenous haemodialysis (CVVHD) after intravenous administration of unadjusted dosage regimens. Two critically ill patients had eight blood samples collected during a 12 h interval on days 8 and 10
Lucía Fernández et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 57(1), 110-119 (2012-10-17)
Multidrug resistance in Pseudomonas aeruginosa is increasingly becoming a threat for human health. Indeed, some strains are resistant to almost all currently available antibiotics, leaving very limited choices for antimicrobial therapy. In many such cases, polymyxins are the only available
Saurabh Piparsania et al.
The Turkish journal of pediatrics, 54(5), 548-554 (2013-02-23)
Central nervous system infections due to multi- and pan-drug resistant Acinetobacter baumannii are an emerging problem in intensive care patients. A high mortality rate is seen in neonatal and central nervous system infections. Treatment can be prolonged and challenging. Polypeptide
Marco M Domingues et al.
Biopolymers, 98(4), 338-344 (2012-11-30)
Antibiotic resistance is an increasingly severe health problem. Antimicrobial peptides (AMPs) are being developed in order to overcome this problem, due lower bacterial resistance. Polymyxin B is an AMP with bactericidal effect on Gram-negative bacteria due to its high affinity
H Deborah Chen et al.
PLoS genetics, 8(12), e1003060-e1003060 (2013-01-10)
Changes in gene regulatory circuits often give rise to phenotypic differences among closely related organisms. In bacteria, these changes can result from alterations in the ancestral genome and/or be brought about by genes acquired by horizontal transfer. Here, we identify
Protocoles
Listeria is a public health concern, affecting elderly, pregnant, newborns, and immunocompromised individuals.