Documents
917362
Sigma-Aldrich
2-(4-(1-(tert-butoxycarbonyl)piperidin-4-yl)phenyl)acetic acid
≥95%
Synonyme(s) :
Semi-flexible linker for PROTAC® development
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H25NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.40
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: linker
Pf
164-170 °C
Groupe fonctionnel
Boc
carboxylic acid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C(OC(C)(C)C)N1CCC(C2=CC=C(CC(O)=O)C=C2)CC1
Application
2-(4-(1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl)phenyl)acetic acid is a 4-aryl piperidine useful as a semi-flexible linker in PROTAC development for targeted protein degradation. Incorporation of rigidity into the linker region of bifunctional protein degraders may impact the 3D orientation of the degrader and thus ternary complex formation as well as optimization of drug-like properties.
Informations légales
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)