Principaux documents
909823
Sigma-Aldrich
3-Azido-D-alanine hydrochloride
≥95%
Synonyme(s) :
(R)-2-Amino-3-azidopropanoic acid hydrochloride, 3-Azido-D-alanine HCl, 3-Azido-D-alanine hydrochloride, H-D-Ala(N3)-OH*HCl, H-D-Aza-OH*HCl, H-D-Dap(N3)-OH*HCl
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3H6N4O2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.57
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥95%
Forme
powder
Contient
≤11.0% water
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
reaction type: solution phase peptide synthesis
Disponibilité
available only in USA
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Cl-].[N+H3][C@H](CN=[N+]=[N-])C(=O)O
InChI
1S/C3H6N4O2.ClH/c4-2(3(8)9)1-6-7-5;/h2H,1,4H2,(H,8,9);1H/t2-;/m1./s1
Clé InChI
MQDWRZHPCDDSJZ-HSHFZTNMSA-N
Application
Some clickable unnatural D-amino acids can be fed to bacterial cells and incorporate into cell walls. The D-amino acids can also be used to generate L-RNA aptamers for the corresponding L-amino acid.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Self-react. C
Code de la classe de stockage
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable