908614
Grubbs Catalyst® M103
Synonyme(s) :
Dichloro(3-methyl-2-butenylidene)bis(tricyclohexylphosphine)ruthenium(II), Grubbs Catalyst® M1b (C801)
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/2C18H33P.C5H8.2ClH.Ru/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-4-5(2)3;;;/h2*16-18H,1-15H2;1,4H,2-3H3;2*1H;/q;;;;;+2/p-2
Clé InChI
INCDKKABOVOFIV-UHFFFAOYSA-L
Application
Learn more about our metathesis catalysts
Stockage et stabilité
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)