90609
Vanillylidenacetone
analytical standard
Synonyme(s) :
4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-buten-2-one
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Chaîne SMILES
COc1cc(\C=C\C(C)=O)ccc1O
InChI
1S/C11H12O3/c1-8(12)3-4-9-5-6-10(13)11(7-9)14-2/h3-7,13H,1-2H3/b4-3+
Clé InChI
AFWKBSMFXWNGRE-ONEGZZNKSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable