Principaux documents
90373
Supelco
2,5-Dimethyl-1H-pyrrole-3,4-dicarboxaldehyde
for HPLC derivatization, LiChropur, ≥98.5% (HPLC)
Synonyme(s) :
2,5-Dimethylpyrrole-3,4-dicarbaldehyde, 3,4-Diformyl-2,5-dimethylpyrrole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H9NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.16
Beilstein:
118554
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
derivatization grade ((HPLC))
for HPLC derivatization
LiChropur
Niveau de qualité
Essai
≥98.5% (HPLC)
Forme
solid
Technique(s)
HPLC: suitable
Chaîne SMILES 
CC1=C(C([H])=O)C(C([H])=O)=C(C)N1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-5-7(3-10)8(4-11)6(2)9-5/h3-4,9H,1-2H3
Clé InChI
VJDZUXWJEWKBKE-UHFFFAOYSA-N
Application
suitable for derivatisation of amino acids
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable