901995
Diazo biotin-alkyne
≥90%
Produits recommandés
Essai
≥90%
Forme
solid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
S1[C@H]([C@H]4NC(=O)N[C@H]4C1)CCCCC(=O)NCCOCCOCCOCCNC(=O)c2ccc(cc2)\N=N\c3c(ccc(c3)CCNC(=O)CCOCC#C)O
InChI
1S/C39H53N7O9S/c1-2-18-52-19-14-36(49)40-15-13-28-7-12-33(47)31(26-28)46-45-30-10-8-29(9-11-30)38(50)42-17-21-54-23-25-55-24-22-53-20-16-41-35(48)6-4-3-5-34-37-32(27-56-34)43-39(51)44-37/h1,7-12,26,32,34,37,47H,3-6,13-25,27H2,(H,40,49)(H,41,48)(H,42,50)(H
Clé InChI
AIUZFZDETVBCLH-AXGBYHFGSA-N
Application
Automate your Biotin tagging with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable