90179
Morpholine
analytical standard
Synonyme(s) :
Tetrahydro-1,4-oxazine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3 (vs air)
Pression de vapeur
31 mmHg ( 38 °C)
7 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.5% (GC)
Température d'inflammation spontanée
590 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
10.8 %
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.454 (lit.)
n20/D 1.455
Point d'ébullition
129 °C (lit.)
Pf
−7-−5 °C (lit.)
Densité
1.000 g/mL at 20 °C
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
C1COCCN1
InChI
1S/C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H2
Clé InChI
YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
87.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
31 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?