89891
cis-1,2-Cyclohexanecarboxylic anhydride
analytical standard
Synonyme(s) :
cis-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid anhydride, cis-Hexahydro-1,3-isobenzofurandione, cis-Hexahydrophthalic anhydride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H][C@]12[C@](C(OC2=O)=O)([H])CCCC1
InChI
1S/C8H10O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h5-6H,1-4H2
Clé InChI
MUTGBJKUEZFXGO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)