Principaux documents
89189
Supelco
2-Methoxy-4-vinylphenol
analytical standard, contains 100 ppm BHT as inhibitor
100 MG
52,40 €
52,40 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
52,40 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H3(CH=CH2)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
52,40 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Contient
100 ppm BHT as inhibitor
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.582 (lit.)
pb
224 °C (lit.)
Densité
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1cc(C=C)ccc1O
InChI
1S/C9H10O2/c1-3-7-4-5-8(10)9(6-7)11-2/h3-6,10H,1H2,2H3
Clé InChI
YOMSJEATGXXYPX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Varahenage R Perera et al.
Biochimica et biophysica acta, 1840(9), 2851-2861 (2014-05-14)
Gram-positive bacteria in the phylum Firmicutes synthesize the low molecular weight thiol bacillithiol rather than glutathione or mycothiol. The bacillithiol transferase YfiT from Bacillus subtilis was identified as a new member of the recently discovered DinB/YfiT-like Superfamily. Based on structural