88151
Tetrathionate Broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonyme(s) :
TB, TT Broth
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
non-sterile
Niveau de qualité
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Composition
bile salts, 1 g/L
calcium carbonate, 10 g/L
mixed peptone, 5 g/L
sodium thiosulfate, 30 g/L
Fabricant/nom de marque
NutriSelect® Plus
Technique(s)
microbiological culture: suitable
pH final
7.8±0.2 (25 °C)
Application(s)
environmental
food and beverages
pathogen testing
sample preparation
microbiology
Adéquation
selective for Salmonella spp.
Application
Notes préparatoires
Note de bas de page
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?