87824
7-(Diethylamino)coumarin-3-carboxylic imidazolide
purum, fluorescent marker, ≥97.0% (N)
Synonyme(s) :
1-[7-(Diethylamino)-3-coumarinylcarbonyl]imidazole
About This Item
Qualité
purum
Essai
≥97.0% (N)
Fluorescence
λex 385 nm; λem 574 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
Chaîne SMILES
CCN(CC)c1ccc2C=C(C(=O)Oc2c1)C(=O)n3ccnc3