Principaux documents
87259
Supelco
Tetraethylammonium benzoate
for electrochemical analysis, ≥99.0%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH2)4N(C6H5COO)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.36
Beilstein:
5367653
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
26111700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NB.61
Qualité
for electrochemical analysis
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (NT)
≥99.0%
Forme
crystals
Solubilité
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
Chaîne SMILES 
CC[N+](CC)(CC)CC.[O-]C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H20N.C7H6O2/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h5-8H2,1-4H3;1-5H,(H,8,9)/q+1;/p-1
Clé InChI
CIFIGXMZHITUAZ-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
Supporting electrolyte
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable