Accéder au contenu
Merck
Toutes les photos(1)

Principaux documents

85649

Sigma-Aldrich

Starch

from wheat

Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme


About This Item

Formule linéaire :
(C6H10O5)n
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201

Source biologique

wheat

Impuretés

≤2% fehling solution reducing matter (as maltose)

Résidus de calcination

≤0.5% (as SO4)

Perte

≤15% loss on drying

pH

6-8 (25 °C, 2% in H2O)

Vous recherchez des produits similaires ? Visite Guide de comparaison des produits

Description générale

low in reducing matter

Autres remarques

Sales restrictions may apply

Code de la classe de stockage

13 - Non Combustible Solids

Classe de danger pour l'eau (WGK)

nwg

Point d'éclair (°F)

Not applicable

Point d'éclair (°C)

Not applicable

Équipement de protection individuelle

Eyeshields, Gloves, type N95 (US)


Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :

Certificats d'analyse (COA)

Lot/Batch Number

Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.

Si vous avez besoin d'assistance, veuillez contacter Service Clients

Déjà en possession de ce produit ?

Retrouvez la documentation relative aux produits que vous avez récemment achetés dans la Bibliothèque de documents.

Consulter la Bibliothèque de documents

Jens Schneider et al.
Applied and environmental microbiology, 75(23), 7453-7460 (2009-10-06)
An amylosucrase gene was subjected to high-rate segmental random mutagenesis, which was directed toward a segment encoding amino acids that influence the interaction with substrate molecules in subsites -1 to +3. A screen was used to identify enzyme variants with

Notre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..

Contacter notre Service technique